Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Rødt natriumsalt
Artikelnummer. 11475047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475047 5 g 5g
11485047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475047 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21948.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376,358 g/mol
Phenol Rødt natriumsalt almindeligvis anvendt i cellebiologiske laboratorier som en cellevævskultur pH-markør. Under normale forhold vil phenolrød tilsat til vækstmediet have en pink-rød farve. Hvis deres døende celler eller overvækst af forurenende stoffer, vil dette forårsage en ændring i pH, hvilket resulterer i en ændring i indikatorfarve. Denne farveændring er en indikation af, at mediet skal udskiftes. Derudover kan Phenol Red potentielt være nyttig som en differentieringsfaktor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenol Rødt natriumsalt almindeligvis anvendt i cellebiologiske laboratorier som en cellevævskultur pH-markør. Under normale forhold vil phenolrød tilsat til vækstmediet have en pink-rød farve. Hvis deres døende celler eller overvækst af forurenende stoffer, vil dette forårsage en ændring i pH, hvilket resulterer i en ændring i indikatorfarve. Denne farveændring er en indikation af, at mediet skal udskiftes. Derudover kan Phenol Red potentielt være nyttig som en differentieringsfaktor.
Opløselighed Opløseligt i vand
, hvilket giver en mørkerød opløsning (25 mg/ml), alkohol (4 mg/ml), methanol, ethanol (200 mg/ml) og vandige alkalihydroxider eller -carbonater med dannelse af en rødfarvet opløsning.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
MDL nummer MFCD00066901
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red sodium salt
Smeltepunkt 285 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Opløselighedsinformation Opløselig i vand giver en mørkerød opløsning (25 mg/ml), alkohol (4 mg/ml), methanol, ethanol (200 mg/ml) og vandige alkalihydroxider eller carbonater med dannelse af en rød opløsning.
Formel vægt 376.37