Få mere at vide
Phenol Rød natriumsalt, 0,02% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11410161
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410161 500 mL 500ml
11308977 100 mL 100ml
11318977 6 x 100 mL 600ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410161 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038702.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376,358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
MDL nummer MFCD00066901
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red sodium salt
Koncentration 0,02 % w/v vandig opl.
Tæthed 0.972 g/mL
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 376.37