Få mere at vide
Phenol Red, Pure, Solution 0.02% In Water, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10191620 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10191620 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10191620 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2420L/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
MDL nummer 3552
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molekylvægt (g/mol) 376.358
PubChem CID 23686673
Emballage Amber glass bottle
Farve Red
Mængde 500 mL
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Phenol, 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S, S-dioxide, monosodium salt 34