Få mere at vide
Phenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11463723 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463723 500 g 500g
10315860 5 g 5g
10111580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463723 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2420/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vægt 354.38g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
Mængde 500 g
Fysisk form Powder