Få mere at vide
Phenol Red Indikator, ACS-reagens, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Red |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | 6,8 til 8,2 (gul til rød) |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 326470 |
| Farve | Rød |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 354,38g/mol |
| Grad | ACS-reagens |