Få mere at vide
Phenol rød indikator, ACS reagens, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Red |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 326470 |
| Formel vægt | 354.38g/mol |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | 6.8 to 8.2 (yellow to red) |
| Farve | Rød |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |