Få mere at vide
Phenol rød indikator, ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15643830 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15643830 100 g Glasflaske 100g
15653830 10 g Glasflaske 10g
15663830 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15643830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32661100G
Request Bulk or Custom Format
Indikator, ACS-reagens
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Formel vægt 354.38g/mol
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval 6.8 to 8.2 (yellow to red)
Farve Rød
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver