Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, ren, indikator
Artikelnummer. 10791745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791745 5 g Glasflaske 5g
10665202 25 g Glasflaske 25g
10689833 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791745 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151430050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.45 DKK
    279.65 DKK / 5g
    Spare 30.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1700 (558 nm, i buffer) (E (1% min./1 cm))
Visuel overgangsinterval fra pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Farve Beige/brun til grå
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,77 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller, flager og/eller klumper
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vægt 354.38
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulfonphthalein