Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, ren, indikator
Artikelnummer. 10689833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10689833 100 g Glasflaske 100g
10791745 5 g Glasflaske 5g
10665202 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689833 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151431000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1700 (558 nm, i buffer) (E (1% min./1 cm))
Visuel overgangsinterval fra pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Farve Beige/brun til grå
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,77 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller, flager og/eller klumper
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vægt 354.38
Grad Ren