Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, ren, indikator
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Red |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik udryddelse | 1700 (558 nm, i buffer) (E (1% min./1 cm)) |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød) |
| Beilstein | 19, 91 |
| Merck Index | 15, 7360 |
| Farve | Beige/brun til grå |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,77 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenol Red
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.