Få mere at vide
Phenol Red Indicator, 0.5% (w/v), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749488
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Natural Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
31749488 500 mL Natural Poly Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 31749488 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R5724500500A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red Indicator
CAS 34487-61-1, 7732-18-5
CAS min % 98.0, 0.49
CAS Max % 100.0, 0.51
Molekylær formel C19H13NaO5S
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Molekylvægt (g/mol) Mixture
PubChem CID 23686673
Procent renhed 0.5% W/V
Grad Indicator
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5% (w/v) Aqueous Solution
Emballage Natural Poly Bottle
Farve Orange/Red
pH 6 til 7.3
Mængde 500 mL
Fysisk form Liquid