Få mere at vide
Phenolrød fri syre, ACS reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11497822 5 g
11407832 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215255405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein sodium salt
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ6-benzoxathiol-1,1-dion
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol red
Navn note Fri syre
Mængde 5 g
Formel vægt 354.3
Grad ACS-reagens