Få mere at vide
Fenolrød, BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
25ml
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538824 5 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 5g
15548824 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. T25401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
Formel vægt 354.39
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 5 g