Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød, ACS
Beskrivelse
Phenolrød bruges som ikke-absorberet markør i den gravimetriske metode. Det er en pH-indikator, der bruges i cellebiologiske laboratorier og i testsæt til svømmebassiner i hjemmet. Det bruges til at kontrollere nyrefunktionen baseret på det udskilte phenolrøde ved kolorimetrisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Red |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Beilstein | 326470 |
| Merck Index | 14,7247 |
| Opløselighedsinformation | Praktisk talt uopløselig i kloroform, ether; Opløseligt i vandige alkalihydroxider eller karbonater med rød farve (fjernet ved kogning med zinkstøv); Opløselighed i vand: cirka 1g/1300 ml; Opløselighed i alkohol: cirka 1g/350 ml. Opløselig i methanol. |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| IUPAC navn | 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
| Formel vægt | 354.38 |
| Vis mere |