Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød, ACS
Artikelnummer. 11307178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307178 25 g 25g
11317178 5 g 5g
15461077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307178 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 016294.14
 Begrænset vare
På lager
pH-indikator | CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Phenolrød bruges som ikke-absorberet markør i den gravimetriske metode. Det er en pH-indikator, der bruges i cellebiologiske laboratorier og i testsæt til svømmebassiner i hjemmet. Det bruges til at kontrollere nyrefunktionen baseret på det udskilte phenolrøde ved kolorimetrisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Beilstein 326470
Merck Index 14,7247
Opløselighedsinformation Praktisk talt uopløselig i kloroform, ether; Opløseligt i vandige alkalihydroxider eller karbonater med rød farve (fjernet ved kogning med zinkstøv); Opløselighed i vand: cirka 1g/1300 ml; Opløselighed i alkohol: cirka 1g/350 ml. Opløselig i methanol.
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vægt 354.38
Grad ACS