Få mere at vide
Phenol Red (>90%), TRC
Artikelnummer. 30420054
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30420054 25 g
1 options
Artikelnummer. 30420054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29531025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol red
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19 H14 O5 S
Mængde 25 g
Synonym Phenolsulfonphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1-benzoxathiole 1,1-dioxide, PSP
InChI formel InChI=1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
SMIL Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 354.38
Formel vægt 354.0562