Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, ACS-reagens
Artikelnummer. 10157750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10157750 10 g Glasflaske 10g
10035950 5 g Glasflaske 5g
10299473 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157750 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 417240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 DKK
    323.65 DKK / 10g
    Spare 62.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Pure
Klarhed Beståelsestest
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Farve Farveløs til gul
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,77 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Mængde 10 g
Fysisk form Væske efter smeltning
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vægt 354.38
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol red