Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Red |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Navn note | Pure |
| Klarhed | Beståelsestest |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød) |
| Beilstein | 19, 91 |
| Merck Index | 15, 7360 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenol Red
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.