Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød
Beskrivelse
Phenolrød bruges som en ikke-absorberet markør i gravimetrisk metode. Det er en pH-indikator, der bruges i cellebiologiske laboratorier og i testsæt til svømmebassiner i hjemmet. Det bruges til at kontrollere nyrefunktionen baseret på det udskilte phenolrøde ved kolorimetrisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fenolrød anvendes som en ikke-absorberet markør i gravimetrisk metode. Det er en pH-indikator, der bruges i cellebiologiske laboratorier og i testsæt til svømmebassiner i hjemmet. Det bruges til at kontrollere nyrefunktionen baseret på det udskilte phenolrøde ved kolorimetrisk metode.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og methanol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Red |
| Kogepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 326470 |
| Merck Index | 14,7247 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol og methanol. Uopløselig i kloroform. |
| IUPAC navn | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ6-benzoxathiol-1,1-dion |
| Formel vægt | 354.38 |