Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød
Artikelnummer. 11470307
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470307 10 g 10g
11480307 50 g 50g
11490307 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470307 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21710.09
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354,38 g/mol
Phenolrød bruges som en ikke-absorberet markør i gravimetrisk metode. Det er en pH-indikator, der bruges i cellebiologiske laboratorier og i testsæt til svømmebassiner i hjemmet. Det bruges til at kontrollere nyrefunktionen baseret på det udskilte phenolrøde ved kolorimetrisk metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fenolrød anvendes som en ikke-absorberet markør i gravimetrisk metode. Det er en pH-indikator, der bruges i cellebiologiske laboratorier og i testsæt til svømmebassiner i hjemmet. Det bruges til at kontrollere nyrefunktionen baseret på det udskilte phenolrøde ved kolorimetrisk metode.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og methanol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-74-8
Molekylær formel C19H14O5S
Molekylvægt (g/mol) 354.38
MDL nummer MFCD00003552
InChI nøgle BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red
Kogepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
Beilstein 326470
Merck Index 14,7247
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og methanol. Uopløselig i kloroform.
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vægt 354.38
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulfonphthalein