Få mere at vide
Phenol-OD, TRC
Artikelnummer. 30425849
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30425849 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30425849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31802150MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Molekylær formel C6 D H5 O
Mængde 50 mg
Synonym Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD
SMIL [2H]Oc1ccccc1
IUPAC navn Deuteriooxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 95.117
Formel vægt 95.048