Learn More
Phenol-OD, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phenol-OD |
| CAS | 1003-66-3 |
| Molekylær formel | C6 D H5 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Phenol-d (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i/hD |
| SMIL | [2H]Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | Deuteriooxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.117 |
| Formel vægt | 95.048 |