Få mere at vide
Phenol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol-OD |
| CAS | 1003-66-3 |
| Molekylær formel | C6 D H5 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phenol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1ccccc1 |
| IUPAC navn | deuteriooxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.117 |
| Formel vægt | 95.048 g/mol |
| Vis mere |