Få mere at vide
Phenol-Indo-2,6-Dichlorophenol Sodium Salt, Pure, Tablets, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040300 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
20 Tablets
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
20 tabletter
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040300 20 Tablets Amber glass bottle 20 tabletter
1 options
Artikelnummer. 10040300 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2392/82
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 620-45-1
Farve Green
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 20 Tablets
Molekylær formel C12H6Cl2NNaO2
MDL nummer MFCD00150014
Synonym 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
InChI nøgle FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC navn sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate
Molekylvægt (g/mol) 290.07
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
Formel vægt 325.9701g/mol
Emballage Amber glass bottle