Få mere at vide
phenol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615833 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16615833
Brand: Honeywell Fluka 33517H500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. Ph. EUR, 99,0-100,5 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.11
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC navn phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Surhed Complying
Flammepunkt 79 °C
Emballage Plastic Bottle
Mængde 500 g
Procent renhed 99.5 to 100.5%
Grad Reagent Pharmacopeia Organics