Få mere at vide
Phenol, Fused, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508064 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
Emballage:
Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle
Pakningsstørrelse:
2kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15508064 2 kg Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle 2kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15508064 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 286205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
Navn note Fused
CAS 108-95-2
Flammepunkt 79.00°C
Emballage Narrow Mouth PVC Coated Amber Bottle
Molekylær formel C6H6O
MDL nummer MFCD00002143
Mængde 2 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.06kg
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenol
Molekylvægt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formel vægt 94.11
Grad USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.