Få mere at vide
Phenol, Fused Crystal, Hvid, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578224 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Stål dåse
Steel Can
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15578224 100 g Steel Can Hver
15588224 500 g Stål dåse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15578224 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 405600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    For Extraction of Nucleic Acids and Molecular Biology Applications
Kemiske identifikatorer
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.11
MDL nummer MFCD00002143
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC navn phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
Farve White
Flammepunkt 79.00°C
Emballage Steel Can
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.06kg
Formel vægt 94.11
Grad Ultrapure Bioreagent
Fysisk form Fused Crystals