Få mere at vide
Phenol fritstående krystaller, spejlreflekskamera, ekstra rene, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Fenolfritstående krystaller, spejlreflekskamera, ekstra rene
Tekniske data
Especificaciones
| Smeltepunkt | 39 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| pH | 6 |
| Kogepunkt | 182 °C |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 1 kg |
| Viskositet | 3,437 mPaS (50 °C) |
| Formel vægt | 94,11 g/mol |
| Damptryk | 0,4 mbar ved 20 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?