Få mere at vide
Phenolfritstående krystaller, certificeret AR , til analyse, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10734381 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10734381 500 g 500g
10569380 1 kg 1kg
10345810 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10734381 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2360/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
C6H6O, CAS-nummer-108-95-2, oxybenzen, hydroxybenzen, carbolsyre, fenylhydroxid, monophenol, fenylhydrat, feninsyre, fenylsyre, fenylalkohol, benzenol, 1 kg, 182 grader. C, CHEBI:15882, Farveløs til Hvid, 94,11g/mol, ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 grader. C, 2143, 94.113 | CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
C6H6O, CAS-nummer-108-95-2, oxybenzen, hydroxybenzen, carbolsyre, phenylhydroxid, monophenol, phenylhydrat, phensyre, phenylsyre, phenylalkohol, benzenol, 1 kg, 182 grader C, CHEBI: 918g, farveløs, 182g, 82-918g, 82-918g ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 grader C, 2143, 94.113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.11
MDL nummer MFCD00002143
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC navn phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Detached Crystals
Smeltepunkt 39 °C
Farve Farveløs til hvid
pH 6
Kogepunkt 182 °C
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Viskositet 3,437 mPaS (50 °C)
Formel vægt 94,11 g/mol
Damptryk 0,4 mbar ved 20 °C
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.