Få mere at vide
Phenolfritstående krystaller, certificeret AR , til analyse, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C6H6O, CAS-nummer-108-95-2, oxybenzen, hydroxybenzen, carbolsyre, phenylhydroxid, monophenol, phenylhydrat, phensyre, phenylsyre, phenylalkohol, benzenol, 1 kg, 182 grader C, CHEBI: 918g, farveløs, 182g, 82-918g, 82-918g ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 grader C, 2143, 94.113
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol Detached Crystals |
| Smeltepunkt | 39 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| pH | 6 |
| Kogepunkt | 182 °C |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 2 kg |
| Viskositet | 3,437 mPaS (50 °C) |
| Formel vægt | 94,11 g/mol |
| Damptryk | 0,4 mbar ved 20 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.