Få mere at vide
Phenol-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol D6 |
| CAS | 13127-88-3 |
| Molekylær formel | C6 2H6 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phenol-D6, Phen-2,3,4,5,6-d5-ol-d, Phenol-d6 (7 CI,8 CI,9 CI), Hexadeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-deuteriooxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vægt | 100.0795 g/mol |
| Vis mere |