Få mere at vide
Phenol D6 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol D6 |
| CAS | 13127-88-3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C6 2H6 O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Phenol-D6, Phen-2,3,4,5,6-d5-ol-d, Phenol-d6 (7CI,8CI,9CI), Hexadeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD |
| SMIL | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-deuteriooxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.15 |
| Vis mere |