Få mere at vide
Phenol-d5, TRC
Artikelnummer. 30418224
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30418224 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30418224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3180035G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol-d5
CAS 4165-62-2
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 D5 H O
Mængde 5 g
Synonym Phenol-2,3,4,5,6 D5, Phenol (ring-D5), Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, Phen-d5-ol (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol, Phenol D5
InChI formel InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol
Molekylvægt (g/mol) 99.14
Formel vægt 99.0732
Procent renhed >95