missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenol D5 200 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol-d5 |
| CAS | 4165-62-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Molekylær formel | C6 D5 H O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Phenol-2,3,4,5,6 D5, Phenol (ring-D5), Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, Phen-d5-ol (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.14 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?