Få mere at vide
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1), stabiliseret, mættet med 100 mM Tris-EDTA til pH 8,0, for molekylær, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10649273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10649273
Brand: Thermo Scientific Acros 327110025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phenol-Chloroform-Isoamylalkoholblanding i forholdet 25:24:1 (v/v/v), CAS # 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, er en opløsning, der anvendes til oprensning af nukleinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Denne opløsning indeholder en blanding af ren chloroform, isoamylalkohol og phenol mættet med Tris-EDTA, med en stabiliseret pH på 8,0
Applikationer
  • Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-blandingsopløsning (25:24:1) bruges til ekstraktion af nukleinsyrer, DNA og RNA
  • Når nukleinsyrer ekstraheres med phenol-chloroform-isoamylalkohol-blandingsopløsningen, opnås en klar komponentadskillelse. Proteinerne til stede i prøven denatureres og fjernes (opsamles i den organiske fase eller i interfasen), mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase. Chloroformen denaturerer proteiner og letter adskillelsen af de vandige og organiske faser, og isoamylalkoholen reducerer skumdannelse under ekstraktion.
  • Det bruges også til at generere DNA-minisatellit-fingeraftryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Farve Gul til Orange
Navn note DNase, RNase and Protease Free
CAS 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
Molekylær formel C6H6O
MDL nummer MFCD00133763
FN nummer 2927
Tæthed 1.2800g/mL
Merck Index 14, 7241
Formel vægt 94.11
Grad Molekylær biologi
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.28
Behandling(er) Stabilized
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Mængde 2,5 l
Fysisk form Løsning