Få mere at vide
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1), stabiliseret, mættet med 100 mM Tris-EDTA til pH 8,0, for molekylær, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
2,5 l
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Denne opløsning indeholder en blanding af ren chloroform, isoamylalkohol og phenol mættet med Tris-EDTA, med en stabiliseret pH på 8,0
Applikationer
- Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-blandingsopløsning (25:24:1) bruges til ekstraktion af nukleinsyrer, DNA og RNA
- Når nukleinsyrer ekstraheres med phenol-chloroform-isoamylalkohol-blandingsopløsningen, opnås en klar komponentadskillelse. Proteinerne til stede i prøven denatureres og fjernes (opsamles i den organiske fase eller i interfasen), mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase. Chloroformen denaturerer proteiner og letter adskillelsen af de vandige og organiske faser, og isoamylalkoholen reducerer skumdannelse under ekstraktion.
- Det bruges også til at generere DNA-minisatellit-fingeraftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 |
| Farve | Gul til Orange |
| Navn note | DNase, RNase and Protease Free |
| CAS | 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3 |
| Molekylær formel | C6H6O |
| MDL nummer | MFCD00133763 |
| FN nummer | 2927 |
| Tæthed | 1.2800g/mL |
| Merck Index | 14, 7241 |
| Formel vægt | 94.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol