Få mere at vide
Phenol/kloroform/isoamylalkohol (25:24:1), stabiliseret, mættet med 100 mM Tris-EDTA til pH 8,0, for molekylært
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Denne opløsning indeholder en blanding af ren chloroform, isoamylalkohol og phenol mættet med Tris-EDTA, med en stabiliseret pH på 8,0
Applikationer
- Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-blandingsopløsning (25:24:1) bruges til ekstraktion af nukleinsyrer, DNA og RNA
- Når nukleinsyrer ekstraheres med phenol-chloroform-isoamylalkohol-blandingsopløsningen, opnås en klar komponentadskillelse. Proteinerne til stede i prøven denatureres og fjernes (opsamles i den organiske fase eller i interfasen), mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase. Chloroformen denaturerer proteiner og letter adskillelsen af de vandige og organiske faser, og isoamylalkoholen reducerer skumdannelse under ekstraktion.
- Det bruges også til at generere DNA-minisatellit-fingeraftryk
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 |
| Farve | Gul til Orange |
| Navn note | DNase, RNase and Protease Free |
| CAS | 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3 |
| Molekylær formel | C6H6O |
| MDL nummer | MFCD00133763 |
| FN nummer | 2927 |
| Tæthed | 1.2800g/mL |
| Merck Index | 14, 7241 |
| Formel vægt | 94.11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol