Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1, Klar-til-brug mættet aq. opløsning, pH 6,7
Artikelnummer. 15465785
Skift visning
Mængde:
100 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465785 400 mL 400ml
15455785 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465785 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60331.AN
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttig til oprensning af RNA
Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1 bruges til ekstraktion af DNA til generering af DNA-minisatellit-fingeraftryk. Det bruges også til at rense RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærk: Buffer sælges separat; se 327345000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136112-00-0
Molekylær formel C12H19Cl3O2
Molekylvægt (g/mol) 301.632
MDL nummer MFCD00133763
InChI nøgle ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, chloroform; isoamyl alcohol; phenol, phenol chloroform isoamyl alcohol, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 125:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, vetec tm reagent grade, 25:24:1, phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture, bioultra, for molecular biology, 49.5:49.5:1, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 5.2, with alkaline buffer, phenol:chloroform:isoamyl alcohol 25:24:1, ready-to-use saturated aqueous solution, ph 6.7, with alkaline buffer
PubChem CID 66587205
IUPAC navn chloroform;3-methylbutan-1-ol;phenol
SMIL CC(C)CCO.C1=CC=C(C=C1)O.C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1
Farve Farveløs
Navn note Ready-to-Use saturated aq. soln.
FN nummer UN2922
pH 6.7
Mængde 400 mL
Fysisk form Væske