Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1, Klar-til-brug mættet aq. opløsning, pH 6,7
Beskrivelse
Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1 bruges til ekstraktion af DNA til generering af DNA-minisatellit-fingeraftryk. Det bruges også til at rense RNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærk: Buffer sælges separat; se 327345000.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1 |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Ready-to-Use saturated aq. soln. |
| FN nummer | UN2922 |
| pH | 6.7 |
| Mængde | 100 mL |
| Fysisk form | Væske |