Få mere at vide
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Artikelnummer. 15865408 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15865408
Brand: Thermo Scientific J75831.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Nucleic acid extraction and purification
Nucleic acid extraction and purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
FN nummer UN2922
Grad Molecular Biology
Emballage Plastic bottle
Mængde 100 mL
Fysisk form Liquid