Få mere at vide
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1 blanding, pH 6,7/8,0, væske), Fisher BioReagents™
Mængde:
100 mL
400 mL
Emballage:
Coated Amber Glas/Giftpakke
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Beskrivning
Til ekstraktion af proteiner fra rå nukleinsyrepræparater
Denne blanding bruges til at ekstrahere protein fra rå nukleinsyrepræparater. Opløsningen leveres med en flaske tris, der skal bruges til at afbalancere pH.
Specifikationer
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
Farve | Klar |
Analyseprocentområde | ≥99.0 |
Tæthed | 1.280g/cm³ |
Procent renhed | ≥99.0% |
Identifikation | Pass Test |
Emballage | Coated Amber Glas/Giftpakke |
pH | 6.8 to 8.2 |
Mængde | 100 mL |
Fysisk form | Væske |
Produktförslag
Viewing 1-4 of
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Chromatography and Chemicals
Chromatography and ChemicalsPromo Code: 24120Expires: 2025-10-31
Days
42Hours
0Minutes
50Seconds
2New Offer Save Up to 75%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1 blanding, pH 6,7/8,0, væske), Fisher BioReagents™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering