Få mere at vide
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1 blanding, pH 6,7/8,0, væske), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Til ekstraktion af proteiner fra rå nukleinsyrepræparater
Denne blanding bruges til at ekstrahere protein fra rå nukleinsyrepræparater. Opløsningen leveres med en flaske tris, der skal bruges til at afbalancere pH.
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Farve | Klar |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 |
| Tæthed | 1.280g/cm³ |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Coated Amber Glas/Giftpakke |
| pH | 6.8 til 8.2 |
| Mængde | 400 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,Isoamyl alcohol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?