Få mere at vide
Phenol, ACS, 99+%, stik.
Beskrivelse
Phenol bruges som forløber for cyclohexanon, plast, ikke-ioniske detergenter og farmaceutiske lægemidler som aspirin. Det virker som et bedøvelsesmiddel i chloraseptisk. Det reagerer med acetone for at få bisphenol-A, som bruges til syntese af polykarbonater og epoxidharpikser. Det bruges også til fremstilling af syntetiske harpikser, farvestoffer, lægemidler, syntetiske garvemidler, parfume, smøreolier og opløsningsmidler. I molekylærbiologi bruges det til ekstraktion af nukleinsyre fra væv ved at bruge væske/flydende phenol-chloroform-ekstraktionsteknikken. Det er en aktiv komponent i malingfjernere, som bruges til at fjerne epoxy og polyurethan. Det bruges også til fremstilling af kosmetik, hårfarver og hudlysende præparater. Inden for medicin er dens spray nyttig til at hjælpe ondt i halsen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol |
| Navn note | Stabiliseret |
| Smeltepunkt | 40 °C til 43 °C |
| Tæthed | 1.071 g/mL |
| Kogepunkt | 181 °C |
| Flammepunkt | 79 °C (175 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Mængde | 2 kg |
| FN nummer | UN1671 |
| Beilstein | 969616 |
| Vis mere |