Få mere at vide
Phenol, ACS, 99+%, stik.
Artikelnummer. 11307528
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307528 100 g 100g
11317528 500 g 500g
11397518 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033213.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
Phenol bruges som forløber for cyclohexanon, plast, ikke-ioniske detergenter og farmaceutiske lægemidler som aspirin. Det virker som et bedøvelsesmiddel i chloraseptisk. Det reagerer med acetone for at få bisphenol-A, som bruges til syntese af polykarbonater og epoxidharpikser. Det bruges også til fremstilling af syntetiske harpikser, farvestoffer, lægemidler, syntetiske garvemidler, parfume, smøreolier og opløsningsmidler. I molekylærbiologi bruges det til ekstraktion af nukleinsyre fra væv ved at bruge væske/flydende phenol-chloroform-ekstraktionsteknikken. Det er en aktiv komponent i malingfjernere, som bruges til at fjerne epoxy og polyurethan. Det bruges også til fremstilling af kosmetik, hårfarver og hudlysende præparater. Inden for medicin er dens spray nyttig til at hjælpe ondt i halsen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.11
MDL nummer MFCD00002143
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC navn phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
Navn note Stabiliseret
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Tæthed 1.071 g/mL
Kogepunkt 181 °C
Flammepunkt 79 °C (175 °F)
Lugt Fedt
Mængde 100 g
FN nummer UN1671
Beilstein 969616
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7241
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, kloroform, ether, benzen, glycerol, acetone, kulstofdisulfid og vandige alkalihydroxider.
Formel vægt 94.11
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol