Få mere at vide
Phenol, 99,5%, ustabil, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491997
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491997 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15491997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044526.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
Som en forløber for mange materialer og nyttige forbindelser. Dens vigtigste anvendelser involverer dens konvertering til plast eller relaterede materialer. Phenol og dets kemiske derivater er nøglen til opbygning af polycarbonater, epoxy, bakelit, nylon, rengøringsmidler og adskillige farmaceutiske lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
Navn note Ustabiliseret
CAS 108-95-2
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Tæthed 1.071 g/mL
Kogepunkt 181 °C
Flammepunkt 79 °C (175 °F)
Lugt Fedt
Molekylær formel C6H6O
MDL nummer MFCD00002143
Mængde 100 g
FN nummer UN1671
Beilstein 969616
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,7241
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Opløselighedsinformation Moderat opløselig i vand (8,4% @ 20 °C), alkohol, ether, kloroform, ethylacetat, toluen og glycerol.
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenol
Molekylvægt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formel vægt 94.11
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Fast smelte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol