Få mere at vide
Phenol, 99,5%, ekstra ren, løse krystaller, ustabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15598983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1.5 kg
Pakningsstørrelse:
1.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15598983 1.5 kg 1.5kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15598983 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221750015
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
CAS 108-95-2
Smeltepunkt 39,0 °C til 42,0 °C
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 182,0 °C
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Molekylær formel C6H6O
Lineær formel C6H5OH
MDL nummer MFCD00002143
Mængde 1.5 kg
Beilstein 06,11
Rester efter fordampning 0,05% maks.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15,7354
Specifik vægtfylde 1.07
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,4 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i AQ. alkalihydroxider, opløselige i alkohol, kloroform, ether, glycerol, kulstofdisulfid og faste olier, 1g/12 ml benzen, praktisk talt uopløseligt i petroleumsether
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenol
Molekylvægt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Viskositet 3,437 mPa (50 °C)
Formel vægt 94.11
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.