Få mere at vide
Phenol, 99,5%, ekstra rent, løse krystaller, ustabil
Artikelnummer. 10701444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701444 250 g Glasflaske 250g
10753031 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10701444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221752500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.29 DKK
    353.65 DKK / 250g
    Spare 39.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-95-2
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.11
MDL nummer MFCD00002143
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC navn phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol
Navn note P.A.
Surhed (ifølge Eur. Pharm.) Bestå test
Smeltepunkt 39,0 °C til 42,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 182,0 °C
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OH
Mængde 250 g
Beilstein 06,11
Rester efter fordampning 0,05% maks.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15,7354
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 8,4 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i AQ. alkalihydroxider, opløselige i alkohol, kloroform, ether, glycerol, kulstofdisulfid og faste olier, 1g/12 ml benzen, praktisk talt uopløseligt i petroleumsether
Viskositet 3,437 mPa (50 °C)
Formel vægt 94.11
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Loose Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.