Få mere at vide
Phenol-3,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol-3,5-D2 |
| CAS | 64045-87-0 |
| Molekylær formel | C6 D2 H4 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol (9 CI, ACI), 3,5-Dideuteriophenol, Phenol-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i2D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])cc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dideuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.124 |
| Formel vægt | 96.054 g/mol |
| Vis mere |