missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenol-2,4,6-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenol 2,4,6-d3 |
| CAS | 7329-50-2 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H3 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phen-2,4,6-d3-ol, Phenol-2,4,6-d3, Phenol 2,4,6-D3, 2,4,6-Trideuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1 |
| IUPAC navn | 2,4,6-trideuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.13 |
| Formel vægt | 97.0607 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?