Få mere at vide
Phenmedipham-ethyl 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311231
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311231 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311231 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16020500AC100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenmedipham-ethyl
CAS 13684-44-1
Analyt- eller komponentnavne Phenmedipham-ethyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H18 N2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 3-[(ethoxycarbonyl)amino]phenyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, m-methylcarbanilate (ester) (8CI), Carbanilic acid, m-methyl-, ester with ethyl m-hydroxycarbanilate (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-3-methylphenylcarbamate, Ethyl N-[3-[N-(3-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Ethyl N-[3-[N'-(3'-methylphenyl)carbamoyloxy]phenyl]carbamate, Phenmedipham-ethyl
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
SMIL CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
IUPAC navn [3-(ethoxycarbonylamino)phenyl] N-(3-methylphenyl)carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 314.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 314.1267 g/mol